Tisk…
Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L08153.09 L08153.04
L08153.09EA 5670 CZK
L08153.09 L08153.04
Tetra-n-dodecylammonium iodide 98%
Tetra-n-dodecylammonium iodide
Purity: 98% CAS No.: 40797-39-5 Molecular Formula: C48H100IN Formula Weight: 818.23 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 5844188 MDL No.: MFCD00051856
Vzorec: C₄₈H₁₀₀IN
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051856
CAS číslo: 40797-39-5
EINECS: 255-086-4