Methyl trans-2-hexenoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L08030.09
L08030.18
L08030.09EA
1840
CZK
L08030.09
L08030.18
Methyl trans-2-hexenoate 98%
Methyl trans-2-hexenoate
Purity: 98%
CAS No.: 13894-63-8
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4345
Odour: Fruit-like
Boiling Point: 57-58°/13mm
Beilstein Reference: 1700768
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048798
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Bod varu: 57…58 °C (13 mmHg) Hustota: 0,915 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048798 CAS číslo: 13894-63-8 EINECS: 237-663-2 ADR: 3,III |