Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L07989.06
L07989.14
L07989.06EA
2640
CZK
L07989.06
L07989.14
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate 98%
Ethyl-3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Purity: 98%
CAS No.: 15118-67-9
Molecular Formula: C13H16O4
Formula Weight: 236.27
Melting Point: 49-53°
Beilstein Reference: 2120509
MDL No.: MFCD00051784
Vzorec:
C₁₃H₁₆O₄ Bod tání: 49…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051784 CAS číslo: 15118-67-9 |