Tisk…
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07944.03 L07944.06
L07944.03EA 3570 CZK
L07944.03 L07944.06
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid 98%
4-Dimethylamino-1-naphthoic acid
Purity: 98% CAS No.: 78062-03-0 Molecular Formula: C13H13NO2 Formula Weight: 215.25 Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 2723206 MDL No.: MFCD00051797
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051797
CAS číslo: 78062-03-0