2,6-Dichlorostyrene 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC) 0,1%
Stab. with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 96%
CAS No.: 28469-92-3
Molecular Formula: C8H6Cl2
Formula Weight: 173.04
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5740
Boiling Point: 88-90°/8mm
Beilstein Reference: 1931527
MDL No.: MFCD00000579
Vzorec:
C₈H₆Cl₂ Bod varu: 88…90 °C (8 mmHg) Hustota: 1,266 Bod vzplanutí: 71 °C (159 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000579 CAS číslo: 28469-92-3 EINECS: 249-039-7 |