Tisk…
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L07743.09 L07743.04
L07743.09EA 15270 CZK
L07743.09 L07743.04
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone ≥98%
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-diphenoquinone
Purity: 98+% CAS No.: 2455-14-3 Molecular Formula: C28H40O2 Formula Weight: 408.63 Melting Point: 242-246° Beilstein Reference: 1916759 MDL No.: MFCD00051798
Vzorec: C₂₈H₄₀O₂
MW: 408,63 g/mol
Bod tání: 242…246 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051798
CAS číslo: 2455-14-3
EINECS: 219-527-4