Tisk…
Ethyl-3-phenoxypropionate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L07606.09 L07606.18
L07606.09EA 2040 CZK
L07606.09 L07606.18
Ethyl-3-phenoxypropionate 98%
Ethyl-3-phenoxypropionate
Purity: 98% CAS No.: 22409-91-2 Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5005 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 141-143°/11mm Beilstein Reference: 2331072 MDL No.: MFCD00026919
Vzorec: C₆H₅OCH₂CH₂CO₂CH₂CH₃
Bod varu: 141…143 °C (11 mmHg)
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 1,084
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026919
CAS číslo: 22409-91-2