1-Octen-3-one 97% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Stabilization:
Stabilised with BHA 0,1%
L07189.03
L07189.06
L07189.03EA
2040
CZK
L07189.03
L07189.06
1-Octen-3-one 97% stabilizovaný
1-Octen-3-one
Stab. with 0.1% BHA
Purity: 97%
CAS No.: 4312-99-6
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4360
Odour: Characteristic
Boiling Point: 56-60°/16mm
Beilstein Reference: 1700905
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00036558
Vzorec:
C₈H₁₄O Bod varu: 56…60 °C (16 mmHg) Hustota: 0,848 Bod vzplanutí: 35 °C (95 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00036558 CAS číslo: 4312-99-6 EINECS: 224-327-5 UN: 1224 ADR: 3,III |