(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07114.03
L07114.06
L07114.03EA
2650
CZK
L07114.03
L07114.06
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 170449-34-0
Molecular Formula: C7H6N2O2S
Formula Weight: 182.21
Melting Point: 77-79°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00041443
Vzorec:
C₇H₆N₂O₂S Bod tání: 77…79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041443 CAS číslo: 170449-34-0 ADR: 6.1,III |