Tisk…
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07099.06 L07099.03
L07099.06EA 3810 CZK
L07099.06 L07099.03
Glycolaldehyde dimethyl acetal 98% stabilizovaný
Glycolaldehyde dimethyl acetal
Purity: 98% CAS No.: 30934-97-5 Molecular Formula: HOCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: -76° Boiling Point: 68°/21mm Beilstein Reference: 1697583 MDL No.: MFCD00051799
Vzorec: HOCH₂CH(OCH₃)₂
Bod varu: 68 °C (21 mmHg)
Bod tání: < –76 °C
Hustota: 1,050
Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051799
CAS číslo: 30934-97-5
EINECS: 250-398-7