Tisk…
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L06951.14 L06951.06
L06951.14EA 6320 CZK
L06951.14 L06951.06
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane 95%
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Purity: 95% CAS No.: 2245-30-9 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4010 Odour: Recognizable Boiling Point: 95-96° Beilstein Reference: 102478 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00051590
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 95…96 °C
Hustota: 0,822
Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051590
CAS číslo: 2245-30-9
EINECS: 218-831-4
ADR: 3,II