3-Acetoxy-2-butanone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06927.06
L06927.14
L06927.06EA
1120
CZK
L06927.06
L06927.14
3-Acetoxy-2-butanone 98%
3-Acetoxy-2-butanone
Purity: 98%
CAS No.: 4906-24-5
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4135
Boiling Point: 154-155°
Beilstein Reference: 1756882
MDL No.: MFCD00051782
Vzorec:
C₆H₁₀O₃ Bod varu: 154…155 °C Hustota: 1,025 Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051782 CAS číslo: 4906-24-5 |