5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06752.03
L06752.06
L06752.03EA
1280
CZK
L06752.03
L06752.06
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 96799-03-0
Molecular Formula: C7H7N3S
Formula Weight: 165.21
Melting Point: 101-103°
Beilstein Reference: 4399374
MDL No.: MFCD00051815
Vzorec:
C₇H₇N₃S Bod tání: 101…103 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051815 CAS číslo: 96799-03-0 |