Tisk…
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
L06654.06 L06654.14 L06654.03
L06654.06EA 2660 CZK
L06654.06 L06654.14 L06654.03
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-hydroxypyrimidine-5-carboxylate
Purity: 95% CAS No.: 15400-53-0 Molecular Formula: C7H9N3O3 Formula Weight: 183.17 Odour: Odourless Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 165835 MDL No.: MFCD00039708
Vzorec: C₇H₉N₃O₃
MW: 183,17 g/mol
Bod tání: ∼ 300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039708
CAS číslo: 15400-53-0
EINECS: 239-418-5