1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L06497.06
L06497.14
L06497.06EA
869
CZK
L06497.06
L06497.14
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)hexamethylenimine
Purity: 95%
CAS No.: 20603-00-3
Molecular Formula: C8H17NO
Formula Weight: 143.22
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 114-115°/23mm
Beilstein Reference: 104110
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00020988
Vzorec:
C₈H₁₇NO Bod varu: 114…115 °C (23 mmHg) Hustota: 0,971 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020988 CAS číslo: 20603-00-3 EINECS: 243-915-2 ADR: 8,III |