Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06451.14
L06451.06
L06451.14EA
3950
CZK
L06451.14
L06451.06
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 19013-10-6
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.18
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 2121319
MDL No.: MFCD00016999
Vzorec:
C₉H₉NO₅ Bod tání: 69…71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016999 CAS číslo: 19013-10-6 EINECS: 242-751-9 |