N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06212.09
L06212.18
L06212.09EA
965
CZK
L06212.09
L06212.18
N-(2-Chloroethyl)benzamide 97%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Purity: 97%
CAS No.: 26385-07-9
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 1943939
MDL No.: MFCD00000964
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO Bod tání: 101…105 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000964 CAS číslo: 26385-07-9 EINECS: 247-641-4 |