Tisk…
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L06188.09 L06188.18
L06188.09EA 900 CZK
L06188.09 L06188.18
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate 98%
Methyl-2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5081-42-5 Molecular Formula: C11H13NO7 Formula Weight: 271.23 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 2702653 MDL No.: MFCD00007097
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271,23 g/mol
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007097
CAS číslo: 5081-42-5
EINECS: 225-794-8