2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06020.06
L06020.14
L06020.06EA
2920
CZK
L06020.06
L06020.14
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid 97%
2-(4-Chlorophenyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 938-95-4
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 121-126°/0.2mm
Beilstein Reference: 2328710
MDL No.: MFCD00044670
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ Bod varu: 121…126 °C (0,2 mmHg) Bod tání: 55…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044670 CAS číslo: 938-95-4 EINECS: 213-351-1 |