Tisk…
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Benzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
L05855.04 L05855.09 L05855.ME
L05855.04EA 3780 CZK
L05855.04 L05855.09 L05855.ME
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid ≥98%
Benzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1131-09-5 Molecular Formula: C10H8O2S Formula Weight: 192.24 Melting Point: 108-112° Beilstein Reference: 143357 MDL No.: MFCD00051637
Vzorec: C₁₀H₈O₂S
MW: 192.24 g/mol
Bod tání: 108…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051637
CAS číslo: 1131-09-5
EINECS: 214-461-2