Tisk…
5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05778.03 L05778.06
L05778.03EA 1510 CZK
L05778.03 L05778.06
5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine 98%
5-Cyclopropyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Purity: 98% CAS No.: 57235-50-4 Molecular Formula: C5H7N3S Formula Weight: 141.20 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 124356 MDL No.: MFCD00051649
Vzorec: C₅H₇N₃S
Bod tání: 212…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051649
CAS číslo: 57235-50-4