5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05708.03
L05708.MD
L05708.03EA
10230
CZK
L05708.03
L05708.MD
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid ≥97%
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 1916-08-1
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.17
Melting Point: 194-197°
Beilstein Reference: 2115310
MDL No.: MFCD00002508
Vzorec:
C₉H₁₀O₅ Bod tání: 194…197 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002508 CAS číslo: 1916-08-1 EINECS: 217-630-9 |