Tisk…
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05657.04 L05657.09
L05657.04EA 2330 CZK
L05657.04 L05657.09
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate 98%
Methyl-4-(methylsulphonylmethyl)benzoate
Purity: 98% CAS No.: 160446-22-0 Molecular Formula: C10H12O4S Formula Weight: 228.27 Melting Point: 164-166° Beilstein Reference: 7810971 MDL No.: MFCD00051693
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄S
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051693
CAS číslo: 160446-22-0