Tisk…
Ethyl-tert-butylacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05603.06 L05603.14 L05603.22
L05603.06EA 646 CZK
L05603.06 L05603.14 L05603.22
Ethyl-tert-butylacetate 98%
Ethyl-tert-butylacetate
Purity: 98% CAS No.: 5340-78-3 Molecular Formula: (CH3)3CCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4035 Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 1749778 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00026911
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Bod varu: 144…146 °C
Hustota: 0,860
Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026911
CAS číslo: 5340-78-3
EINECS: 226-280-6
ADR: 3,III