Tisk…
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L05425.03 L05425.06
L05425.03EA 845 CZK
L05425.03 L05425.06
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Purity: 97% CAS No.: 31272-04-5 Molecular Formula: C7H12N2O Formula Weight: 140.19 Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 637013 MDL No.: MFCD00051849
Vzorec: C₇H₁₂N₂O
Bod tání: 114…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051849
CAS číslo: 31272-04-5