Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05413.03
L05413.06
L05413.03EA
1010
CZK
L05413.03
L05413.06
Ethyl-4-hydroxymandelate 98%
Ethyl-4-hydroxymandelate
Purity: 98%
CAS No.: 68758-68-9
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 3132065
MDL No.: MFCD00020180
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Bod tání: 128…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00020180 CAS číslo: 68758-68-9 |