Tisk…
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Triethoxysilyl)butanenitrile
L05367.14 L05367.22
L05367.14EA 1670 CZK
L05367.14 L05367.22
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 1067-47-6 Molecular Formula: C9H19NO3 Formula Weight: 231.37 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 238-241° Beilstein Reference: 1942237 MDL No.: MFCD00042636
Vzorec: C₉H₁₉NO₃
Bod varu: 238…241 °C
Hustota: 0,961
Bod vzplanutí: 74 °C (165 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042636
CAS číslo: 1067-47-6
EINECS: 213-931-4