Tisk…
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Bis(2-chloroethyl)-4-methylbenzenesulphonamide
L05296.06 L05296.14
L05296.06EA 776 CZK
L05296.06 L05296.14
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide 90%, tech.
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Purity: 90% CAS No.: 42137-88-2 Molecular Formula: C11H15Cl2NO2S Formula Weight: 296.22 Melting Point: 45-47° Beilstein Reference: 2134258 MDL No.: MFCD00018944
Vzorec: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
MW: 296,21 g/mol
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018944
CAS číslo: 42137-88-2
EINECS: 255-677-7