Tisk…
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
L05277.03 L05277.06
L05277.03EA 580 CZK
L05277.03 L05277.06
4-Chloro-α,α-dimethylphenylacetic acid 98%
4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 6258-30-6 Molecular Formula: C10H11ClO2 Formula Weight: 198.65 Melting Point: 124-129° Beilstein Reference: 2094056 MDL No.: MFCD00044814
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198,65 g/mol
Bod tání: 124…129 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044814
CAS číslo: 6258-30-6
EINECS: 228-392-0