Tisk…
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L05156.03 L05156.06
L05156.03EA 1040 CZK
L05156.03 L05156.06
9-Aminofluorene hydrochloride ≥98%
9-Aminofluorene hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 5978-75-6 Molecular Formula: C13H11N.HCl Formula Weight: 217.70 Melting Point: ca 225° Beilstein Reference: 3915368 MDL No.: MFCD00012536
Vzorec: C₁₃H₁₁N
Bod tání: ∼ 225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012536
CAS číslo: 5978-75-6
EINECS: 227-778-6