3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L05107.06
L05107.03
L05107.06EA
7620
CZK
L05107.06
L05107.03
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene
Purity: 90+%
CAS No.: 90561-85-6
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Melting Point: 56-62°
Boiling Point: 106-107°/1.3mm
Beilstein Reference: 1958703
MDL No.: MFCD00015924
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO₂ MW: 244,09 g/mol Bod varu: 106…107 °C (1,3 mmHg) Bod tání: 56…62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015924 CAS číslo: 90561-85-6 |