Tisk…
2-(2-Thienyl)pyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Thiophen-2-yl)pyridine, 2-(2-Pyridyl)thiophene
L04775.03 L04775.06
L04775.03EA 1850 CZK
L04775.03 L04775.06
2-(2-Thienyl)pyridine 97%
2-(2-Thienyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3319-99-1 Molecular Formula: C9H7NS Formula Weight: 161.23 Melting Point: 60-65° Beilstein Reference: 508454 MDL No.: MFCD00044441
Vzorec: C₉H₇NS
MW: 161,22 g/mol
Bod tání: 60…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044441
CAS číslo: 3319-99-1
EINECS: 222-022-1