(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L04692.14
L04692.22
L04692.14EA
1690
CZK
L04692.14
L04692.22
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride ≥98%
(R)-Ethyl-2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 868-59-7
Molecular Formula: C5H11NO2S.HCl
Formula Weight: 185.67
Melting Point: 123-125°
Beilstein Reference: 3562600
Optical Rotation: -12° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00012631
Vzorec:
C₅H₁₁NO₂S·HCl Bod tání: 123…125 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012631 CAS číslo: 868-59-7 EINECS: 212-779-6 |