Tisk…
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L04440.03 L04440.06
L04440.03EA 1430 CZK
L04440.03 L04440.06
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate 97%
Ethyl-5-(benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 37033-95-7 Molecular Formula: C18H17NO3 Formula Weight: 295.34 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 160-165° Beilstein Reference: 281129 MDL No.: MFCD00022702
Vzorec: C₁₈H₁₇NO₃
Bod tání: 160…165 °C
MDL Number: MFCD00022702
CAS číslo: 37033-95-7
EINECS: 253-322-0