Trimethylsilylmethanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L04251.03
L04251.06
L04251.03EA
1200
CZK
L04251.03
L04251.06
Trimethylsilylmethanol 95%
Trimethylsilylmethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 3219-63-4
Molecular Formula: (CH3)3SiCH2OH
Formula Weight: 104.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4190
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 1731486
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00004596
Vzorec:
C₄H₁₂OSi Bod varu: 121…122 °C Hustota: 0,827 Bod vzplanutí: 31 °C (87 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004596 CAS číslo: 3219-63-4 EINECS: 221-746-5 ADR: 3,III |