4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L04068.09
L04068.18
L04068.09EA
3330
CZK
L04068.09
L04068.18
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid 97%
4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 20849-78-9
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 187-189°
Beilstein Reference: 2084041
MDL No.: MFCD00013995
Vzorec:
C₉H₉ClO₂ MW: 184.62 g/mol Bod tání: 187…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013995 CAS číslo: 20849-78-9 EINECS: 244-080-7 |