Tisk…
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Monoethyl pimelate, Pimelic acid monoethyl ester, Ethyl yydrogen pimelate
L04025.06 L04025.14
L04025.06EA 2890 CZK
L04025.06 L04025.14
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 33018-91-6 Molecular Formula: C9H16O4 Formula Weight: 188.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: 10° Boiling Point: 135-138°/1mm Beilstein Reference: 1774583 MDL No.: MFCD00801202
Vzorec: C₉H₁₆O₄
MW: 188,22 g/mol
Bod varu: 135…138 °C (1 mmHg)
Bod tání: 10 °C
Hustota: 1,06
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014383
CAS číslo: 33018-91-6
EINECS: 251-346-6