Tisk…
4-Benzoylbutyric acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Oxo-5-phenylvaleric Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic Acid, 5-Oxo-5-phenylpentanoic acid
L04013.06 L04013.14
L04013.06EA 1500 CZK
L04013.06 L04013.14
4-Benzoylbutyric acid 97%
4-Benzoylbutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 1501-05-9 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 641947 MDL No.: MFCD00004411
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004411
CAS číslo: 1501-05-9
EINECS: 216-113-5