Tisk…
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03816.06 L03816.14
L03816.06EA 2990 CZK
L03816.06 L03816.14
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Purity: 96% CAS No.: 69056-67-3 Molecular Formula: C5H5F3O2 Formula Weight: 154.09 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.3850 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 158-163° Beilstein Reference: 1769204 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00014374
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
Bod varu: 158…163 °C
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,318
Bod vzplanutí: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014374
CAS číslo: 69056-67-3
ADR: 8,III