Tisk…
N,N'-Dibenzylethylenediamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03540.14 L03540.22
L03540.14EA 1450 CZK
L03540.14 L03540.22
N,N'-Dibenzylethylenediamine 97%
N,N'-Dibenzylethylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 140-28-3 Molecular Formula: C16H20N2 Formula Weight: 240.35 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 184-186°/2mm Beilstein Reference: 786668 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00004771
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂
Bod varu: 184…186 °C (2 mmHg)
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,025
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004771
CAS číslo: 140-28-3
EINECS: 205-408-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1064