Tisk…
Phenylmaleic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Phenylfuran-2,5-dione, 3-Phenyl-2,5-furandione
L03453.03 L03453.06
L03453.03EA 910 CZK
L03453.03 L03453.06
Phenylmaleic anhydride 97%
Phenylmaleic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 36122-35-7 Molecular Formula: C10H6O3 Formula Weight: 174.16 Melting Point: 118-119° Beilstein Reference: 127301 MDL No.: MFCD00015472
Vzorec: C₁₀H₆O₃
Bod tání: 118…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015472
CAS číslo: 36122-35-7
EINECS: 252-881-8