Tisk…
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03211.22 L03211.36
L03211.22EA 848 CZK
L03211.22 L03211.36
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol 96%
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
Purity: 96% CAS No.: 2217-02-9 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Camphor-like Melting Point: 37-44° Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 1850917 Optical Rotation: +10.5° (c=10 in ethanol) MDL No.: MFCD00003760
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Bod varu: 201…202 °C
Bod tání: 37…44 °C
Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003760
CAS číslo: 2217-02-9
EINECS: 216-639-5