Tisk…
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L02704.03 L02704.06
L02704.03EA 2330 CZK
L02704.03 L02704.06
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3095-38-3 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Odour: Odourless Melting Point: 222-226° Beilstein Reference: 1965772 MDL No.: MFCD00014699
Vzorec: C₉H₉NO₄
MW: 195,18 g/mol
Bod tání: 222…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014699
CAS číslo: 3095-38-3