4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02595.09
L02595.18
L02595.09EA
2200
CZK
L02595.09
L02595.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid 97%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 618-76-8
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 2212145
MDL No.: MFCD00016532
Vzorec:
C₇H₄I₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016532 CAS číslo: 618-76-8 EINECS: 210-562-0 |