Tisk…
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-n-octanoic Acid, 2-Hydroxyoctanoic acid
L02314.03 L02314.06
L02314.03EA 1040 CZK
L02314.03 L02314.06
2-Hydroxy-n-octanoic acid ≥98%
2-Hydroxy-n-octanoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 617-73-2 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.22 Melting Point: 66-71° Beilstein Reference: 1760638 MDL No.: MFCD00014410
Vzorec: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014410
CAS číslo: 617-73-2
EINECS: 210-524-3