Tisk…
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Tosylacetic acid
L02102.06 L02102.14
L02102.06EA 3390 CZK
L02102.06 L02102.14
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid 98%
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 3937-96-0 Molecular Formula: C9H10O4S Formula Weight: 214.24 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 2331311 MDL No.: MFCD00021764
Vzorec: C₉H₁₀O₄S
MW: 214.24 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021764
CAS číslo: 3937-96-0
EINECS: 223-518-0