5,6-Dihydrouracil 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
L01918.03EA
1350
CZK
L01918.03
L01918.06
5,6-Dihydrouracil 97%
5,6-Dihydrouracil
Vzorec:
C₄H₆N₂O₂ MW: 114,10 g/mol Bod tání: 278…280 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006029 CAS číslo: 504-07-4 EINECS: 207-982-1 |