5-Hydroxymethyluracil 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
L01682.03
L01682.06
L01682.03EA
1640
CZK
L01682.03
L01682.06
5-Hydroxymethyluracil 98%
5-Hydroxymethyluracil
Purity: 98%
CAS No.: 4433-40-3
Molecular Formula: C5H6N2O3
Formula Weight: 142.12
Melting Point:
Vzorec:
C₅H₆N₂O₃ Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006070 CAS číslo: 4433-40-3 EINECS: 224-636-5 |