Tisk…
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01493.06 L01493.14
L01493.06EA 2700 CZK
L01493.06 L01493.14
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Nitrothiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 4521-33-9 Molecular Formula: C5H3NO3S Formula Weight: 157.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 120540 MDL No.: MFCD00005433
Vzorec: C5H3NO3S
Bod tání: 72…76 °C
MDL Number: MFCD00005433
CAS číslo: 4521-33-9
EINECS: 224-850-9