Tisk…
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
L01479.MC L01479.ME
L01479.MCEA 2650 CZK
L01479.MC L01479.ME
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Purity: 98% CAS No.: 403-90-7 Molecular Formula: C9H10FNO3 Formula Weight: 199.18 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 3204804 MDL No.: MFCD00063075
Vzorec: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199.18 g/mol
Bod tání: ∼ 280 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063075
CAS číslo: 403-90-7
EINECS: 206-964-0